アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)=C2)=NC=C2C(C=C3)=CC=C3N4CCNCC4
InChI
1S/C25H29N3O3/c1-17-22(19-14-23(29-2)25(31-4)24(15-19)30-3)13-20(16-27-17)18-5-7-21(8-6-18)28-11-9-26-10-12-28/h5-8,13-16,26H,9-12H2,1-4H3
InChI Key
BHUXVRVMMYAXKN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1119-5MG:
SML1119-VAR:
SML1119-BULK:
SML1119-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)