Merck
34522
Supelco
Prochloraz Metabolite BTS44596
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N′-Formyl-N-propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl]urea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥61,950
¥61,950
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥61,950
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15Cl3N2O3
CAS番号:
分子量:
353.63
Beilstein:
9142204
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥61,950
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
SMILES記法
ClC1=C(OCCN(CCC)C(NC([H])=O)=O)C(Cl)=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C13H15Cl3N2O3/c1-2-3-18(13(20)17-8-19)4-5-21-12-10(15)6-9(14)7-11(12)16/h6-8H,2-5H2,1H3,(H,17,19,20)
InChI Key
RHDVQZWCBQXOJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Dissipation and Dietary Risk Assessment of Prochloraz in Strawberries under Greenhouse Conditions.: This research investigates the dissipation rates and dietary risks of Prochloraz in strawberries, emphasizing the role of its metabolite BTS44596 in assessing the safety and environmental impact of fungicide applications in agriculture (Wang et al., 2023).
  • The journey of prochloraz pesticide in Citrus sinensis: Residual distribution, impact on transcriptomic profiling and reduction by plasma-activated water.: This research examines the distribution and reduction of Prochloraz residues and their metabolites like BTS44596 in citrus plants, contributing to the understanding of fungicide degradation products in environmental impact assessments (Lin et al., 2023).
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
34522-BULK:
34522-10MG:
34522-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)