アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -250 to -310°, c = 0.5 in methanol
色
yellow
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)N3C(=O)C4=CCCC=C4C3=O
InChI
1S/C19H16N2O4/c22-17-13-6-1-2-7-14(13)18(23)21(17)16(19(24)25)9-11-10-20-15-8-4-3-5-12(11)15/h3-8,10,16,20H,1-2,9H2,(H,24,25)/t16-/m0/s1
InChI Key
LMAZUAXDZRILNJ-INIZCTEOSA-N
詳細
アプリケーション
- 初代多能性間葉系間質細胞(MMSC)の再プログラミングと細胞可塑性の増加に
- ヒト網膜色素上皮ARPE-19細胞におけるDNAメチルトランスフェラーゼ(DNMTi)の阻害剤として
- C33A2細胞におけるDNAメチルトランスフェラーゼ阻害剤として乳頭腫ウイルス後期遺伝子発現(HPV16)に与えるその効果を調べるために
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
R8279-VAR:
R8279-IP:
R8279-10MG:
R8279-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.