安全性情報
SML1079
Sigma-Aldrich
BMOV
≥95% (elemental analysis)
別名:
(SP-5-31)-bis(3-hydroxy-2-methyl-4H-pyran-4-onato-O3,O4)oxo-vanadium, Bis(maltolato)oxovanadium(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥10,900
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥10,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10O7V
CAS番号:
分子量:
317.15
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.77
¥10,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (elemental analysis)
フォーム
powder
, yellow to grey to brown
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[V+2]=O.O2[C-](C(=O)C(=O)C=C2)C.O1[C-](C(=O)C(=O)C=C1)C
InChI
1S/2C6H5O3.O.V/c2*1-4-6(8)5(7)2-3-9-4;;/h2*2-3H,1H3;;/q2*-1;;+2
InChI Key
NGWOELASSYWDDT-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
BMOV is a potent, orally available vanadium complex that acts as insulin mimetic. Apparently, BMOV anti-diabetic effect results from enhancement of the tyrosine-phosphorylation of insulin receptor by inhibition of the protein tyrosine phosphatase-1B (PTP-1B). In diabetic rats BMOV restores normoglycaemia without rising insulin levels. BMOV is a potent phosphatase inhibitor.
BMOV is a potent, orally available vanadium complex that acts as insulin mimetic; anti-diabetic; potent phosphatase inhibitor.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SML1079-BULK:
SML1079-VAR:
SML1079-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)