Merck
D145203
Sigma-Aldrich
3-ジメチルアミノ-1-プロピルクロリド 塩酸塩
96%
別名:
3-クロロ-N,N-ジメチルプロピルアミン 塩酸塩, N,N-ジメチル(3-クロロプロピル)アミン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥6,940
¥6,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥6,940
About This Item
化学式:
(CH3)2N(CH2)3Cl · HCl
CAS番号:
分子量:
158.07
Beilstein:
3670046
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
crystals
mp
140-143 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].CN(C)CCCCl
InChI
1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H
InChI Key
LJQNMDZRCXJETK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D145203-VAR:
D145203-500G:
D145203-100G:
D145203-BULK:
D145203-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M A Carfagna et al.
Molecular pharmacology, 44(1), 129-141 (1993-07-01)
Perturbations of rat brain synaptic plasma membrane (SPM) bilayer structure and Na+/K(+)-ATPase activity were correlated for drugs that are structurally related and exhibit similar toxicological side effects but belong to different pharmacological classes. Na+/K(+)-ATPase IC50 values decrease linearly with increasing