主要文書
1.03092
Supelco
Dithizone
for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph Eur
別名:
Dithizone, Diphenylthiocarbazone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12N4S
CAS番号:
分子量:
256.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352127
EC Index Number:
200-454-1
NACRES:
NB.21
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
認証
reag. Ph. Eur.
品質水準
アッセイ
≥98% (argentometric)
フォーム
solid
mp
168 °C (decomposition)
かさ密度
250 kg/m3
λmax
604-607 nm in chloroform
吸光度比
605/445 nm ≥2.5 (chloroform, 0.005 g/L)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S=C(NNc2ccccc2)N=Nc1ccccc1
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)
InChI Key
UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (Chloroform): 604 - 607 nm
Spec. Absorptivity A1%/1cm (λmax.; 0,005 g/l; chloroform): ≥ 1522
Absorption ratio (605 nm / 445 nm;0.005 g/l; choroform): ≥ 2.5
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.2 %
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3