安全性情報
SML0870
Sigma-Aldrich
LY 2087101
≥98% (HPLC)
別名:
(2-Amino-5-keto)thiazole), [2-[(4-Fluorophenyl)amino]-4-methyl-5-thiazolyl]-3-thienyl-methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥14,880
25 MG
¥49,980
¥14,880
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥14,880
25 MG
¥49,980
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11FN2OS2
CAS番号:
分子量:
318.39
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥14,880
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
(dry room)
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)Nc2[s]c(c(n2)C)C(=O)c3c[s]cc3
InChI
1S/C15H11FN2OS2/c1-9-14(13(19)10-6-7-20-8-10)21-15(17-9)18-12-4-2-11(16)3-5-12/h2-8H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
PEAMDZVDNYENPN-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
LY 2087101 is a selective positive allosteric potentiator of α7 and α4β2 nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs). LY 2087101 was shown to not enhance the activity of α3β4 subtype nAChRs.
LY 2087101 is a selective positive allosteric potentiator of α7 and α4β2 nicotinic acetylcholine receptors.
特徴および利点
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0870-BULK:
SML0870-5MG:
SML0870-25MG:
SML0870-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Sigma-Aldrich offers many products related to nicotinic acetylcholine receptors for your research needs.