The length of the wire is listed in the 'DESCRIPTION' section under 'Quantity':
960 mg = 40 cm
4.8 g = 200 cm
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
wire
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
抵抗性
9.96 μΩ-cm, 20°C
直径
0.5 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
密度
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
数量
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
348694-VAR:
348694-4.8G:
348694-BULK:
348694-960MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック