Merck
SML1285
Sigma-Aldrich
Febuxostat(フェブキソスタット)
98.5-102.0% (dry basis), powder, xanthine oxidase inhibitor
別名:
2-(3-シアノ-4-イソブトキシフェニル)-4-メチル-1,3-チアゾール-5-カルボン酸, Adenuric, Atenuri, Uloric
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥43,900
¥43,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥43,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16N2O3S
CAS番号:
分子量:
316.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥43,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
Febuxostat(フェブキソスタット), 98.5-102.0%
品質水準
アッセイ
98.5-102.0%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)COC1=C(C#N)C=C(C2=NC(C)=C(C(O)=O)S2)C=C1
InChI
1S/C16H16N2O3S/c1-9(2)8-21-13-5-4-11(6-12(13)7-17)15-18-10(3)14(22-15)16(19)20/h4-6,9H,8H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI Key
BQSJTQLCZDPROO-UHFFFAOYSA-N
詳細
フェブキソスタットは、サイトカイン/ケモカインの発現を阻害する強力な非プリン化合物です。これは、LPS-induced TNF-α, VCAM-1, MMP9およびMCP-1の発現を阻害することが報告されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
Febuxostat(フェブキソスタット)は、強力な非プリンキサニチンオキシダーゼ阻害剤です。フェブキソスタットは、痛風の治療のための尿酸塩低下療法(ULT)に使用されます。
フェブキソスタットは、強力な非プリンキサニチンオキシダーゼ阻害剤です。
注意
N,N-ジメチルホルムアミドに溶けやすく、ジメチルスルホキシドにやや溶けやすく、エタノールまたはトリクロロメタンにやや溶けにくく、メタノールに溶けにくく、水にほとんど溶けません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML1285-1G-PW:
SML1285-BULK:
SML1285-1G:4548173962221
SML1285-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Johji Nomura et al.
PloS one, 8(9), e75527-e75527 (2013-10-03)
Excess reactive oxygen species (ROS) formation can trigger various pathological conditions such as inflammation, in which xanthine oxidase (XO) is one major enzymatic source of ROS. Although XO has been reported to play essential roles in inflammatory conditions, the molecular
Yoshiro Tanaka et al.
Free radical biology & medicine, 162, 298-308 (2021-01-21)
Accumulating evidence suggests that high serum uric acid (UA) is associated with left ventricular (LV) dysfunction. Although xanthine oxidase (XO) activation is a critical regulatory mechanism of the terminal step in ATP and purine degradation, the pathophysiological role of cardiac