スキップする
SML3000
Ripasudil Hydrochloride
≥98% (HPLC), rho-associated protein kinase (ROCK) inhibitor, powder
別名:
4-Fluoro-5-[[(2S)-hexahydro-2-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl]sulfonyl]isoquinoline hydrochloride, K-115 hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
5 mg
在庫from市川市大町368
¥19,800
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥79,200
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C15H18FN3O2S · xHCl
CAS番号:
分子量:
323.39 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
¥19,800
在庫詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Ripasudil Hydrochloride, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1c2c(cnc1)cccc2[S](=O)(=O)N3[C@H](CNCCC3)C
InChI
1S/C15H18FN3O2S/c1-11-8-17-6-3-7-19(11)22(20,21)14-5-2-4-12-9-18-10-13(16)15(12)14/h2,4-5,9-11,17H,3,6-8H2,1H3/t11-/m0/s1
InChI key
QSKQVZWVLOIIEV-NSHDSACASA-N
Biochem/physiol Actions
A potent and selective rho-associated protein kinase (ROCK) inhibitor with in vivo intraocular pressure (IOP) reducing efficacy.
Ripasudil (K-115) is a more potent and selective rho-associated protein kinase (ROCK) inhibitor (IC50 = 51 nM/ROCK1, 19 nM/ROCK2, 2.1 μM/PKACα, 27 μM/PKC, and 0.37 μM/CaMKII?) than Y-27632 and HA-1077 (Fasudil). Ripasudil demonstrates in vivo efficacy in reducing intraocular pressure (IOP) by stimulating aqueous humour drainage through the trabecular meshwork.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
H4413CDS021620
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
SML3000-25MG: + SML3000-VAR: + SML3000-5MG: + SML3000-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)