安全性情報
SML0865
Sigma-Aldrich
AA92593
≥98% (HPLC)
別名:
1-(4-メトキシ-3-メチル-ベンゼンスルホニル)-ピペリジン, 1-[(4-メトキシ-3-メチルフェニル)スルホニル]-ピペリジン, Cy1001
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥17,500
25 MG
¥76,400
¥17,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥17,500
25 MG
¥76,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19NO3S
CAS番号:
分子量:
269.36
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥17,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(N2CCCCC2)c1cc(c(cc1)OC)C
InChI
1S/C13H19NO3S/c1-11-10-12(6-7-13(11)17-2)18(15,16)14-8-4-3-5-9-14/h6-7,10H,3-5,8-9H2,1-2H3
InChI Key
HDTKLZINZGEPFG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
AA92593は、選択的メラノプシン阻害剤として使用されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
AA92593は、74個の一般的な生物学的標的で、メラノプシン(Opn4)と> 10 μMの選択性を発現するCHO細胞でのCa2+フラックスアッセイに665 nMのIC50を有する、メラノプシン媒介光伝達の強力なアンタゴニストであるオプシンアミドです。AA41612は、メラノプシンへの結合を巡って競合して作用すると考えられています。AA41612は、in vivoのマウス瞳孔光反射と光忌避を抑制しました。AA92593および類似の化合物は、片頭痛に伴う羞明の緩和に役立つ可能性があります。
AA92593は、メラノプシンを介した光伝達の強力なアンタゴニストであるオプシンアミドです。
AA92593は、メラノプシン活性をブロックし、α-メラノサイト刺激ホルモン(α-MSH)の発現を刺激し、メラノフォアのメラニン分布を誘導して胚を暗くします。[2]
特徴および利点
この化合物は、環状ヌクレオチドの研究に使用するための製品です。その他の環状ヌクレオチド製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向け生理活性小分子の詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0865-BULK:
SML0865-VAR:
SML0865-25MG:
SML0865-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Presence of melanopsin in human crystalline lens epithelial cells and its role in melatonin synthesis.
Alkozi H A, et al.
Experimental Eye Research, 154, 168-176 (2017)
Melanopsin photoreception in the eye regulates light?induced skin colour changes through the production of α?MSH in the pituitary gland.
Bertolesi G E
Pigment Cell & Melanoma Research, 28(8), 559-571 (2015)
Wei Zheng et al.
Optometry and vision science : official publication of the American Academy of Optometry, 97(7), 489-495 (2020-07-23)
Investigation of the mechanism and the role of melanopsin in lens-induced myopia is necessary to find out potential targets in the prevention of myopia development. We aimed to study the effect and mechanism of retinal melanopsin on lens-induced myopia in
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.