安全性情報
SML0851
Sigma-Aldrich
GZ-793A
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-3-[2,6-cis-Di(4-methoxyphenethyl)piperidin-1-yl]propane-1,2-diol hydrochloride, 3-[(2R,6S)-2,6-Bis[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-1-piperidinyl]-(2R)-1,2-propanediol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥50,320
¥50,320
出荷予定日2025年4月21日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥50,320
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H37NO4 · HCl
CAS番号:
分子量:
464.04
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥50,320
出荷予定日2025年4月21日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
H2O: 3 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.N1([C@H](CCC[C@H]1CCc3ccc(cc3)OC)CCc2ccc(cc2)OC)C[C@@H](O)CO
InChI
1S/C26H37NO4.ClH/c1-30-25-14-8-20(9-15-25)6-12-22-4-3-5-23(27(22)18-24(29)19-28)13-7-21-10-16-26(31-2)17-11-21;/h8-11,14-17,22-24,28-29H,3-7,12-13,18-19H2,1-2H3;1H/t22-,23+,24-;/m1./s1
InChI Key
FLFFCQKGCYZDOI-SJUVJREQSA-N
生物化学的/生理学的作用
GZ-793A is a selective inhibitor of vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2), which transports the monoamine neurotransmitters from cellular cytosol into synaptic vesicles. GZ-793A is 50-fold selective for VMAT over the serotonin or dopamine transporters. VMAT2 has recently been considered a target for the treatment of methamphetamine abuse. In rat studies, GZ-793A decreased self-administration of methamphetamine with no development of tolerance.
GZ-793A is a selective inhibitor of vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2).
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0851-BULK:
SML0851-5MG:
SML0851-VAR:
SML0851-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shunsuke Kimura et al.
PloS one, 16(1), e0245526-e0245526 (2021-01-20)
Neuroblastoma, the most common extracranial solid malignancy among children, originates from undifferentiated neural crest cells (NCC). Despite recent intensified treatment, high-risk patients still have a high mortality rate. To explore a new therapeutic strategy, we performed an integrated genomic and