安全性情報
670120
Millipore
UDP-α-D-Glucose, Disodium Salt
Donor substrate for glucosyltransferases. A key intermediate in the biosynthesis of glycogen.
別名:
UDP-α-D-Glucose, Disodium Salt, UDPG, Uridine-5ʹ-diphosphoglucose, 2Na, UDP-Glc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22N2O17P2 · 2Na
CAS番号:
分子量:
610.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.79
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
グレード
for analytical purposes
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 9879
アッセイ
≥80% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white to off-white
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)([O-])OCC2OC(C(C2O)O)[n]3[c]([nH][c](cc3)=O)=O)OC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C15H24N2O17P2.2Na/c18-3-5-8(20)10(22)12(24)14(32-5)33-36(28,29)34-35(26,27)30-4-6-9(21)11(23)13(31-6)17-2-1-7(19)16-15(17)25;;/h1-2,5-6,8-14,18,20-24H,3-4H2,(H,26,27)(H,28,29)(H,16,19,25);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
PKJQEQVCYGYYMM-UHFFFAOYSA-L
詳細
Donor substrate for glucosyltransferases. A key intermediate in the biosynthesis of glycogen.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
その他情報
Nuttall, F.Q., et al. 1988. Am. J. Med. 85, 77.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
670120-250MG:
670120-MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
LC-MS/MS method quantifies similar polar nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column for simultaneous analysis.