Merck
R7750
Sigma-Aldrich
D-リボース 5-リン酸 二ナトリウム塩 水和物
≥98% (TLC), powder
別名:
D-リボフラノース 5-リン酸 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥7,790
250 MG
¥24,300
1 G
¥81,100
5 G
¥263,000
¥7,790
在庫数3詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥7,790
250 MG
¥24,300
1 G
¥81,100
5 G
¥263,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9Na2O8P · xH2O
分子量:
274.07 (anhydrous basis)
Beilstein:
4774244
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥7,790
在庫数3詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
不純物
6.0-15.0% water (Karl Fischer)
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
微量陽イオン
Na: 15.0-17.0% (dry basis)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H11O8P.2Na.H2O/c6-3-2(1-12-14(9,10)11)13-5(8)4(3)7;;;/h2-8H,1H2,(H2,9,10,11);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4-,5?;;;/m1.../s1
InChI Key
HKCYZJCJVGKHNA-IREXRYMASA-L
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
リボース-5-リン酸は、酸化的ペントースリン酸経路(PPP)の中間体であり、還元的PPPの最終産物です。リボース-5-リン酸は、ヌクレオチドおよび核酸の合成に使用されます。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
R7750-BULK:
R7750-5G:4548174008317
R7750-250MG:4548174008300
R7750-10MG-KC:
R7750-VAR:
R7750-1G:4548174008294
R7750-10MG:4548174008287
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Josefin Engelhardt et al.
PloS one, 15(1), e0227201-e0227201 (2020-01-03)
The eastern Baltic cod (Gadus morhua) population has been decreasing in the Baltic Sea for at least 30 years. Condition indices of the Baltic cod have decreased, and previous studies have suggested that this might be due to overfishing, predation
Hui Hong et al.
Cell chemical biology, 26(4), 493-501 (2019-02-05)
Malayamycin A is an unusual bicyclic C-nucleoside, with interesting antiviral, antifungal, and anticancer bioactivity. We report here the discovery and characterization of the biosynthetic pathway to malayamycin by using genome mining of near-identical clusters both from the known producer Streptomyces