Merck
616672
Sigma-Aldrich
DL-グリセリン酸-2,2,2-d3 カルシウム塩 二水和物
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HOCD2CD(OH)CO2)2Ca•2H2O
CAS番号:
分子量:
292.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
質量シフト
M+6
SMILES記法
O.O.[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/i2*1D2,2D;;;
InChI Key
OKEVQKKVYQHNFW-NJEQVFLESA-L
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
616672-BULK:
616672-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)