結合体
fluorescein conjugate
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
色
orange-brown, solid
蛍光検出
λex 490 nm; λem 514 nm
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OP(OP([O-])(OC[C@H]2O[C@@H](N(C=C3/C=C/CNC(C4=CC=C(C([O-])=O)C(C(C5=C(O6)C=C(O)C=C5)=C7C6=CC(C=C7)=O)=C4)=O)C(NC3=O)=O)[C@H](O)[C@@H]2O)=O)([O-])=O)O[C@H](CO)[C@H]1O.CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC.CC[NH+](CC)CC
InChI
1S/C39H39N3O23P2.3C6H15N/c43-14-26-29(46)31(48)33(50)38(63-26)64-67(58,59)65-66(56,57)60-15-27-30(47)32(49)36(62-27)42-13-17(35(52)41-39(42)55)2-1-9-40-34(51)16-3-6-20(37(53)54)23(10-16)28-21-7-4-18(44)11-24(21)61-25-12-19(45)5-8-22(25)28;3*1-4-7(5-2)6-3/h1-8,10-13,26-27,29-33,36,38,43-44,46-50H,9,14-15H2,(H,40,51)(H,53,54)(H,56,57)(H,58,59)(H,41,52,55);3*4-6H2,1-3H3/b2-1+;;;/t26?,27-,29-,30-,31-,32-,33?,36-,38+;;;/m1.../s1
InChI Key
ZANXKXSOYBZRQT-VBPZYQLFSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00285-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ