アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to light brown
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C22H24N4O4/c1-26(2)9-10-28-20-11-15(16-12-23-24-13-16)7-8-17(20)25-22(27)21-14-29-18-5-3-4-6-19(18)30-21/h3-8,11-13,21H,9-10,14H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,27)
InChI Key
OQWZIAVXCYIZNN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0774-VAR:
SML0774-25MG:
SML0774-5MG:
SML0774-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ