安全性情報
SML0611
Sigma-Aldrich
ML213
≥98% (HPLC)
別名:
N-(2,4,6-Trimethylphenyl)-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,230
25 MG
¥30,700
¥15,230
出荷予定日2025年4月14日
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,230
25 MG
¥30,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23NO
CAS番号:
分子量:
257.37
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
¥15,230
出荷予定日2025年4月14日
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(c3c(cc(cc3C)C)C)C(=O)C1C2CC(C1)CC2
InChI
1S/C17H23NO/c1-10-6-11(2)16(12(3)7-10)18-17(19)15-9-13-4-5-14(15)8-13/h6-7,13-15H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,18,19)
InChI Key
SIQGKPGBLYKQBB-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
ML213 is a selective opener of the potassium channels KCNQ2 and KCNQ4, with EC50 values of 230 and 510 nM, respectively.
ML213 is a selective opener of the potassium channels KCNQ2 and KCNQ4.
特徴および利点
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0611-25MG:
SML0611-VAR:
SML0611-BULK:
SML0611-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offer many products related to potassium channels for your research needs.