アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
シェルフライフ
Do not freeze
保管条件
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: ≥20 mg/mL
保管温度
room temp
InChI
1S/C21H22ClNO3/c1-2-3-4-5-15-6-8-16(9-7-15)10-13-20(24)23-19-14-17(22)11-12-18(19)21(25)26/h6-14H,2-5H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)/b13-10+
InChI Key
MDVFITMPFHDRBZ-JLHYYAGUSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
O0766-5MG:
O0766-VAR:
O0766-25MG:
O0766-BULK:
試験成績書(COA)
資料
Phospholipase A2 (PLA2) enzymes hydrolyze glycerophospholipids, yielding arachidonic acid; inhibition targets eicosanoid biosynthesis.