Merck
X2254
Sigma-Aldrich
XE-991
≥98% (HPLC), powder, KCNQ channel blocker
別名:
10,10-ビス(4-ピリジニルメチル)-9(10H)-アントラセノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H20N2O
CAS番号:
分子量:
376.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
XE-991, ≥98% (HPLC)
アッセイ
≥98% (HPLC)
white to beige
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1c2ccccc2C(Cc3ccncc3)(Cc4ccncc4)c5ccccc15
InChI
1S/C26H20N2O/c29-25-21-5-1-3-7-23(21)26(17-19-9-13-27-14-10-19,18-20-11-15-28-16-12-20)24-8-4-2-6-22(24)25/h1-16H,17-18H2
InChI Key
KHJFBUUFMUBONL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
XE-991は、M電流阻害がオキシトシン受容体(TGOT)媒介による脱分極に影響を及ぼすかどうかを調べるために、KCNQ(Kv7.2/7.3)阻害剤として使用されています。また、テトロドトキシン(TTX)の存在下でマウスコリン作動性介在ニューロン(ChI)における膜電位のオーバーシュート/アンダーシュートの原因となるイオン機序を研究するためのKCNQ阻害剤としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
XE-991はKCNQのチャネルブロッカーであり、リノピリジン(製品番号L-134)よりも強力に作用します。
特徴および利点
この化合物は、Merck Sharp & Dohme (MSD) (ニュージャージー州ケニルワース)が開発しました。&製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品および医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
本化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transductionのカリウムチャネルのページに掲載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
X2254-10MG:
X2254-50MG:
X2254-VAR:
X2254-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Lena Rubi et al.
Neuromolecular medicine, 15(3), 476-492 (2013-05-23)
Neuronal L-type voltage-gated calcium channels (LTCCs) are involved in several physiological functions, but increased activity of LTCCs has been linked to pathology. Due to the coupling of LTCC-mediated Ca(2+) influx to Ca(2+)-dependent conductances, such as KCa or non-specific cation channels
Pauses in cholinergic interneuron activity are driven by excitatory input and delayed rectification, with dopamine modulation
Zhang Y, et al.
Neuron, 98(5), 918-925 (2018)
Eider Nuñez et al.
eLife, 12 (2023-02-22)
Neuronal KV7 channels, important regulators of cell excitability, are among the most sensitive proteins to reactive oxygen species. The S2S3 linker of the voltage sensor was reported as a site-mediating redox modulation of the channels. Recent structural insights reveal potential
Yusuf Olgar et al.
Journal of cellular physiology, 237(2), 1353-1371 (2021-10-12)
Insufficient-heart function is associated with myocardial insulin resistance in the elderly, particularly associated with long-QT, in a dependency on dysfunctional KCNQ1/KCNE1-channels. So, we aimed to examine the contribution of alterations in KCNQ1/KCNE1-current (IKs ) to the aging-related remodeling of the heart
Oxytocin transforms firing mode of CA2 hippocampal neurons
Tirko N, et al.
Neuron, 100(3), 593-608 (2018)