Merck
SML0515
Sigma-Aldrich
DCAP
≥95% (HPLC)
別名:
2-((3-(3,6-dichloro-9H-carbazol-9-yl)-2-hydroxypropyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥40,380
¥40,380
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥40,380
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22Cl2N2O4
CAS番号:
分子量:
413.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥40,380
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
OCC(CO)(CO)NCC(O)Cn1c2ccc(Cl)cc2c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C19H22Cl2N2O4/c20-12-1-3-17-15(5-12)16-6-13(21)2-4-18(16)23(17)8-14(27)7-22-19(9-24,10-25)11-26/h1-6,14,22,24-27H,7-11H2
InChI Key
GETQKLUOZMYHGE-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
DCAP is a potent broad-spectrum antibiotic that specifically targets the membranes of both Gram-positive and Gram-negative bacteria. It reduces the transmembrane potential, kills stationary-phase cells and sterilizes bacterial biofilms. DCAP has no effect on red blood cell membranes at levels toxic to bacteria.
DCAP is a potent broad-spectrum antibiotic.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0515-BULK:
SML0515-5MG:
SML0515-VAR:
SML0515-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)