Merck
712191
Sigma-Aldrich
COMU®
greener alternative
≥96.5% (TLC), for peptide synthesis
別名:
(1-シアノ-2-エトキシ-2-オキソエチリデンアミノオキシ)ジメチルアミノ-モルホリノ-カルベニウムヘキサフルオロリン酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,050
25 G
¥25,600
100 G
¥68,500
¥6,050
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,050
25 G
¥25,600
100 G
¥68,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H19F6N4O4P
CAS番号:
分子量:
428.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,050
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
COMU®, 97%
品質水準
アッセイ
≥96.5% (TLC)
96.5-103.5% (T)
97%
フォーム
crystals
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
ester
ether
nitrile
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCOC(=O)C(=NO\C(N1CCOCC1)=[N+](/C)C)C#N
InChI
1S/C12H19N4O4.F6P/c1-4-19-11(17)10(9-13)14-20-12(15(2)3)16-5-7-18-8-6-16;1-7(2,3,4,5)6/h4-8H2,1-3H3;/q+1;-1/b14-10-;
InChI Key
GPDHNZNLPKYHCN-DZOOLQPHSA-N
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、ベンゾトリアゾールベースのペプチド結合試薬のためのより安全で有効な非爆発性の代用品です。そのため、「Less Hazardous Chemical Synthesis(人体と環境にできる限り害のない化学合成)」および「Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention(化学事故の可能性を最小にする物質と構成)」に適合します。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
COMU – より安全で効率の良いペプチドカップリング試薬
利点
  • HATUと同等またはそれ以上の性能
  • 非爆発性(ベンゾトリアゾール成分を含みません)
  • 液相および固相でのペプチド合成に適しています
  • 最大限の立体配置保持 – ゼロまたは少ないラセミ化
  • 一般的な溶媒に対する高い溶解性と安定性
  • 可視または比色の反応モニタリングが可能
  • 水溶性の副産物を容易に除去
法的情報
COMU is a registered trademark of Luxembourg Bio Technologies Ltd.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
712191-5G:4548173298566
712191-240MG:
712191-VAR:
712191-25G:4548173298559
712191-BULK:
712191-100G:4548173298542
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf