アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
N2([C@@H](CCC2)C(=O)N3[C@@H](CCC3)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C18H22N2O4/c21-12-15-8-4-10-19(15)17(22)16-9-5-11-20(16)18(23)24-13-14-6-2-1-3-7-14/h1-3,6-7,12,15-16H,4-5,8-11,13H2/t15-,16-/m0/s1
InChI Key
ORZXYSPOAVJYRU-HOTGVXAUSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
POPは、AVP、サブスタンスP、ニューロテンシン、TRHを含むペプチド基質の脳内レベルの調節を通じて記憶や気分と関係しており、認知機能、記憶をはじめ健忘症、アルツハイマー病、うつ病のような神経変性疾患の有力なターゲットになっています。近年、POPは、43-merのチモシンβ4(Tβ4)前駆体からのアセチル-N-Ser-Asp-Lys-Pro(Ac-SDKP)テトラペプチドの遊離に関与することが報告されました。AcSDKPは、造血幹細胞の分化に関与しており、血管新生促進性や抗線維形成性を有しています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0205-5MG:
SML0205-VAR:
SML0205-25MG:
SML0205-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offers many products related to neuropeptidases for your research needs.
お客様の研究ニーズを満たす、ニューロペプチダーゼに関連した多数の製品をご用意しています。