アッセイ
≥99.0% (TLC)
形状
powder
光学活性
[α]20/D −70±2°, c = 2% in ethanol
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
155-158 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H18N2O5/c18-13(17-8-4-7-12(17)14(19)20)9-16-15(21)22-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12H,4,7-10H2,(H,16,21)(H,19,20)/t12-/m0/s1
InChI Key
ZTUKZKYDJMGJDC-LBPRGKRZSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96270-BULK:
96270-5G:
96270-VAR:
96270-1G:
試験成績書(COA)