アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@@]1(O)CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OCCc3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C19H28O11/c20-8-19(26)9-29-18(16(19)25)28-7-12-13(22)14(23)15(24)17(30-12)27-6-5-10-1-3-11(21)4-2-10/h1-4,12-18,20-26H,5-9H2/t12-,13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-/m1/s1
InChI Key
IVRQZYXJBVMHCW-OTCFHACESA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00252-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)