238590
Cucurbitacin I, Cucumis sativus L.
A cell-permeable and irreversible bitter triterpenoid compound (NCI identifier: NSC 521777) that displays anti-proliferative and antitumor properties both in vitro and in vivo.
別名:
Cucurbitacin I, Cucumis sativus L., JSI-124, STAT3 Inhibitor XIV
詳細
RTECS - RC6200000
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C30H42O7/c1-25(2,36)12-11-21(33)30(8,37)23-19(32)14-27(5)20-10-9-16-17(13-18(31)24(35)26(16,3)4)29(20,7)22(34)15-28(23,27)6/h9,11-13,17,19-20,23,31-32,36-37H,10,14-15H2,1-8H3/b12-11+/t17-,19-,20+,23+,27+,28-,29+,30+/m1/s1
InChI Key
NISPVUDLMHQFRQ-MKIKIEMVSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
JAK/STAT3
包装
警告
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
238590-1MG:
238590-MG:
238590-1.1ML:
試験成績書(COA)