Merck
G4750
Sigma-Aldrich
D-(+)-グルコン酸 δ-ラクトン
≥99.0% (GC)
別名:
グルコノデルタ-ラクトン, δ-グルコノラクトン, 1,2,3,4,5-ペンタヒドロキシカプロン酸 δ-ラクトン, D-(+)-デキストロン酸 δ-ラクトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O6
CAS番号:
分子量:
178.14
Beilstein:
83286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
microbial
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
powder
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
white to off-white
mp
160 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
InChI Key
PHOQVHQSTUBQQK-SQOUGZDYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
D-(+)-グルコン酸δ-ラクトン(GDL)は水にやや溶けやすく、自然に加水分解してグルコン酸となり、均一にpHを低下させます。キノタンパク質グルコースデヒドロゲナーゼは、D-グルコースをGDLに変換します。GDLは、徐々にpHを低下させ、プロジギオシン生成を転写的に制御します。GDLは、酸性化によるカゼイン酸ナトリウムのゲル化を誘発するために、食品産業で一般的に使用されています。GDLは、スターター細菌培養の使用の困難さと変動を克服するのに役立ちます。
アプリケーション
D-(+)-グルコン酸δ-ラクトンは、コールドセットゲルおよびヒドロゲルの調製に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
グルコノ-D-ラクトンは、Saccharomyces cerevisiae(出芽酵母)の酸化的ペントースリン酸経路に関与する倍加時間と活性化された酵素を増加させました。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4750-1KG:
G4750-VAR:
G4750-BULK:
G4750-100G:
G4750-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effect of the glucono-delta-lactone/caseinate ratio on sodium caseinate gelation
Braga ALM, et al.
International dairy journal, 16(5), 389-398 (2006)
Stephanie A Fernandez et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 9, 674125-674125 (2021-06-15)
Transplantation of hydrogel-encapsulated pancreatic islets is a promising long-term treatment for type 1 diabetes that restores blood glucose regulation while providing graft immunoprotection. Most human-scale islet encapsulation devices that rely solely on diffusion fail to provide sufficient surface area to
Polysaccharides based antibacterial polyelectrolyte hydrogels with silver nanoparticles
Rao KM, et al.
Materials Letters, 184, 189-192 (2016)
Serratia marcescens quinoprotein glucose dehydrogenase activity mediates medium acidification and inhibition of prodigiosin production by glucose.
Fender JE, et al.
Applied and Environmental Microbiology, AEM-01778 (2012)
Gábor Péter et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 60(Pt 10), 2496-2500 (2009-11-17)
Six ascosporulating Candida pignaliae strains were isolated from epigeal plant parts in Hungary. They share identical D1/D2 LSU rRNA gene sequences with the type strain of C. pignaliae, and the physiological characteristics investigated are also very similar to that of