Merck
B1253
Sigma-Aldrich
ブチルヒドロキシアニソール
≥98.5%
別名:
2(3)-t-ブチル-4-ヒドロキシアニソール, 2(3)-t-ブチルヒドロキノンモノメチルエーテル, BHA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC6H3(OCH3)OH
CAS番号:
分子量:
180.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
蒸気密度
6.2 (vs air)
アッセイ
≥98.5%
形状
powder
自己発火温度
599 °F
mp
58-60 °C (lit.)
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChI Key
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブチルヒドロキシアニソールは、主に食品や化粧品に含まれる合成酸化防止剤として使用されます。潜在的毒性について、広範囲に研究が行われています。
アプリケーション
  • シルクプロテイン由来の抗酸化ペプチド:この研究では、Bombyx moriの蛹由来の新規抗酸化ペプチドの精製を検討し、食品および化粧品産業におけるブチルヒドロキシアニソールの抗酸化剤としての可能性のある用途を明らかにしています(Chukiatsiri et al., 2024)。
  • 工業用潤滑油添加剤:ブチルヒドロキシアニソールを用いたオリーブオイルベースの混合エステルの性能を評価し、工業用潤滑油添加剤としての有効性と、応答曲面法を用いた最適化を示しています(Thangaraj et al., 2024)。
  • 環境劣化試験:高度な酸化プロセスを用いたブチルヒドロキシアニソールの分解を検討し、医薬品および工業用途における環境安全性および化合物安定性に関する見識を示しています(Shi et al., 2024)。
その他情報
異性体混合物(3-isomer90%以上/2-isomer9%)
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
241.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
116.6 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B1253-5G:
B1253-BULK:
B1253-500G:
B1253-100G:
B1253-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cytotoxicity of butylated hydroxyanisole and butylated hydroxytoluene in isolated rat hepatocytes
Thompson, David and Moldeus, Peter
Biochemical Pharmacology, 37(11), 2201-2207 (1988)
Toxicology and biochemistry of butylated hydroxyanisole and butylated hydroxytoluene.
A L Branen
Journal of the American Oil Chemists' Society, 52(2), 59-63 (1975-02-01)
Stefanie D Roth et al.
PloS one, 7(9), e44505-e44505 (2012-09-14)
Inefficient intracellular protein trafficking is a critical issue in the pathogenesis of a variety of diseases and in recombinant protein production. Here we investigated the trafficking of factor VIII (FVIII), which is affected in the coagulation disorder hemophilia A. We
Yann Malato et al.
Gastroenterology, 143(6), 1597-1608 (2012-08-28)
The transcription factor nuclear factor κB (NF-κB) is activated by the IκB kinase complex. The regulatory subunit of this complex, NF-κB essential modifier (NEMO or IKBKG), is a tumor suppressor. Hepatocyte-specific deletion of NEMO induces chronic liver inflammation that leads
Bhupendra Singh et al.
Carcinogenesis, 33(1), 156-163 (2011-11-11)
Exact mechanisms underlying the initiation and progression of estrogen-related cancers are not clear. Literature, evidence and our studies strongly support the role of estrogen metabolism-mediated oxidative stress in estrogen-induced breast carcinogenesis. We have recently demonstrated that antioxidants vitamin C and