安全性情報
SMB00193
Sigma-Aldrich
Nordentatin
≥95% (LC/MS-ELSD)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥72,770
¥72,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥72,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H20O4
CAS番号:
分子量:
312.36
UNSPSCコード:
12352205
NACRES:
NA.25
¥72,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1C(C=Cc2c1c3c(c(c2O)C(C)(C)C=C)OC(=O)C=C3)(C)C
InChI
1S/C19H20O4/c1-6-18(2,3)14-15(21)11-9-10-19(4,5)23-16(11)12-7-8-13(20)22-17(12)14/h6-10,21H,1H2,2-5H3
InChI Key
FREXEHTVBRSRGJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00193-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biologically active coumarins from Enkleia siamensis.
Z Y Luo et al.
Journal of natural products, 49(6), 1161-1162 (1986-11-01)