Merck
SMB00186
Sigma-Aldrich
Isoprunetin
≥95% (LC/MS-ELSD)
別名:
5-O-Methylgenistein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥72,770
¥72,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥72,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O5
CAS番号:
分子量:
284.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥72,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
フォーム
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(O)cc2OC=C(C(=O)c12)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-13-6-11(18)7-14-15(13)16(19)12(8-21-14)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
InChI Key
YSINCDVRUMTOPK-UHFFFAOYSA-N
詳細
植物由来の天然産物
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00186-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Savita Khanna et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31(10), 4533-4544 (2017-06-29)
In the pathophysiologic setting of cerebral ischemia, excitotoxic levels of glutamate contribute to neuronal cell death. Our previous work demonstrated the ability of glutamate oxaloacetate transaminase (GOT) to metabolize neurotoxic glutamate in the stroke-affected brain. Here, we seek to identify