Merck
C9008
Sigma-Aldrich
p-クマル酸
≥98% purity (HPLC), powder
別名:
trans-4-ヒドロキシ桂皮酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥2,860
5 G
¥6,770
10 G
¥10,800
25 G
¥21,100
¥2,860
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥2,860
5 G
¥6,770
10 G
¥10,800
25 G
¥21,100
About This Item
化学式:
HOC6H4CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
164.16
Beilstein:
2207383
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥2,860
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
製品名
p-クマル酸, ≥98.0% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
white to yellow
mp
214 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
InChI Key
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
p-クマル酸は、ウェスタンブロッティングにおけるタンパク質検出のための、化学発光基質の成分として使用されています。[1][2][3]
生物化学的/生理学的作用
p-クマル酸は、ウェスタンブロットにおいて化学発光用基質のエンハンサーとしても使用されます。[4]
ヒドロキシケイ皮酸は、多くの果物や野菜に存在します。
その他情報
主にトランス異性体
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C9008-10G:
C9008-BULK:
C9008-5G:
C9008-VAR:
C9008-25G:
C9008-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Inflammation triggers high mobility group box 1 (HMGB1) secretion in adipose tissue, a potential link to obesity.
Gunasekaran MK, et al.
Cytokine, 64, 103-111 (2013)
p-Coumaric acid, a common dietary phenol, inhibits platelet activity in vitro and in vivo.
Luceri C, et al.
The British Journal of Nutrition, 97, 458-463 (2007)
TGF-beta receptor levels regulate the specificity of signaling pathway activation and biological effects of TGF-beta.
Rojas A, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1793, 1165-1173 (2009)
p-Coumaric acid kills bacteria through dual damage mechanisms.
Zaixiang L, et al.
Food Control, 25, 550-554 (2012)
A cost effective non-commercial ECL-solution for Western blot detections yielding strong signals and low background.
Haan C and Behrmann I
Journal of Immunological Methods, 318, 11-11 (2007)
プロトコル
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide