詳細
クロ-ンは、確認されている配列をもつshRNAレンチウイルスプラスミド(pLKO.1-puro)で、大腸菌グリセロ-ルストック(テリフィックブロス、100μg/mlカルベニリン、10%グリセロ-ル)で販売されています。セットは、簡単に識別できるようにバ-コ-ドがついた96ウェルプレ-トで販売されています。遺伝子ファミリ-セットと一緒に、RefSeq, 遺伝子の解説, 遺伝子の記号, クロ-ンID, ヘアピン配列, 遺伝子座同士のつながり, およびプレ-トマップを収録したCDが付いてきます。
その他情報
TRCライブラリーは常にアップデートされているため、ご購入の時点での正確な遺伝子およびクローンの数は多少変更されている場合があります。
各MISSION shRNAクローンは、レンチウイルスプラスミドベクターpLKO.1-Puroコンストラクト後、大腸菌を形質転換しています。pLKO.1-Puroベクターには、細菌用抗生物質(アンピシリン)耐性遺伝子と哺乳動物用抗生物質(ピューロマイシン)耐性遺伝子が組み込まれており、細菌細胞株、哺乳類細胞株のどちらにも利用できます。各クローンセットは、独自のアルゴリズムを用いて各ターゲット遺伝子に対してデザインされた平均3~5のコンストラクトが含まれています。各遺伝子セットのうち少なくとも1クローンは70%以上のノックダウンレベルを示すため、これらのクローンセットを使用することにより、様々なノックダウン効率が得られます。これにより、遺伝子機能の消失の影響について幅広いノックダウン効率で検討できます。各shRNAコンストラクトはクローニングされており、ターゲット遺伝子に確実にマッチするよう配列が確認されております。
販売されているその他の遺伝子ファミリーセットの詳細なリストは、遺伝子ファミリーセットのウェブサイトをご覧ください。
遺伝子数:476, クロ-ン数:1997
法的情報
本製品の使用には1つ以上のライセンス契約が必要となります。詳細はhttp://sigmaaldrich.com/missionlicenseをご覧ください。
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Proceedings of the Western Pharmacology Society, 48, 31-34 (2006-01-19)
G protein coupled receptors (GPCRs) are an important class of ligand-activated proteins that regulate cellular metabolism. It is now appears that GPCR function is highly dependent upon the cellular environment in which it is expressed. Indeed, the cell phenotype influences
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 448, 109-137 (2008-03-29)
Genetic variation in G protein-coupled receptors (GPCRs) results in the disruption of GPCR function in a wide variety of human genetic diseases. In vitro strategies have been used to elucidate the molecular pathologies that underlie naturally occurring GPCR mutations. Various
Trends in endocrinology and metabolism: TEM, 9(1), 13-19 (2008-04-15)
Research on the structure, regulation and signalling properties of the family of seven-transmembrane-helix, heterotrimeric guanine nucleotide-binding protein (G-protein)-coupled receptors (GPCRs) continues at a frantic pace. This reflects their central role in transmission of hormone- and neurotransmitter-encoded information across the plasma