Merck
534641
Sigma-Aldrich
Amano Lipase PS、Burkholderia cepacia由来
≥23,000  U/g, pH 7.0, 50 °C (Optimum pH and temperature)
別名:
APS-BCL, Pseudomonas cepacia(APS-PCL)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.22
比活性
≥23,000  U/g, pH 7.0, 50 °C (Optimum pH and temperature)
アプリケーション
Amano Lipase PSは、一般にエナンチオ選択的エステル交換および加水分解に使用されます。 以下の用途が含まれます:
  • リパーゼ触媒による、プロキラルなピリミジンアシクロヌクレオシドのエステル交換。
  • リパーゼ触媒によるジアセチル化ピリミジンアシクロヌクレオシドの加水分解。
  • 連続フローバイオリアクターにおけるラセミアルコールのエナンチオマー選択的アシル化。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
534641-VAR:
534641-50G:
534641-10G:
534641-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lipase-catalyzed enantioselective transesterification of prochiral 1-((1, 3-dihydroxypropan-2-yloxy) methyl)-5, 6, 7, 8-tetrahydroquinazoline-2, 4 (1H, 3H)-dione in ionic liquids.
Kolodziejska, et al.
Chirality, 30(2), 206-214 (2018)
Immobilization of lipase from Burkholderia cepacia into calcium carbonate microcapsule and its use for enzymatic reactions in organic and aqueous media.
Fujiwara M, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 109, 94-100 (2014)
Reverse Stereoselectivity in the Lipase-Catalyzed Hydrolysis of Diacetylated Pyrimidine Acyclonucleosides.
Kolodziejska et al.
ChemCatChem, 8(23), 3644-3649 (2016)
Enantiomer selective acylation of racemic alcohols by lipases in continuous-flow bioreactors.
Csajagi C, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19(2), 237-246 (2008)
Dominik Koszelewski et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(43), 10156-10164 (2019-05-29)
A new protocol based on lipase-catalyzed tandem reaction toward α,β-enones/enoesters is presented. For the synthesis of the desired products the tandem process based on enzyme-catalyzed hydrolysis and Knoevenagel reaction starting from enol acetates and aldehyde is developed. The relevant impact
資料
Efficient epimerization catalyst for enzyme mediated dynamic kinetic resolution (DKR).