表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
10 g | カートの在庫状況を確認する | ¥23,400 |
50 g | カートの在庫状況を確認する | ¥91,700 |
この商品について
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥300 U/g
Biological source:
fungus (Rhizomucor miehei)
biological source
fungus (Rhizomucor miehei)
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥300 U/g
storage temp.
2-8°C
Application
リパーゼは、産業的に用いられ、キラル化合物の分解およびエステル交換によるバイオディーゼル生産を行っています。
Biochem/physiol Actions
リパーゼは、トリアシルグリセロールの加水分解を触媒して、グリセロールおよび遊離脂肪酸を生成します。
リパーゼは、トリアシルグリセロールのエステル結合を切断し、遊離脂肪酸、ジアシルグリセロール、モノアシルグリセロール、グリセロールを生成します。また、水性溶媒を有機溶媒または二相性水性/有機溶媒に置き換えると、逆反応を触媒します。
Other Notes
1 unitは、トリブチリン(製品番号91010)を基質として、pH 7.5、40°C、1分間に、1 μmolの酪酸を遊離させる酵素量に相当します。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| biological source fungus (Rhizomucor miehei) | biological source Pseudomonas fluorescens | biological source - | biological source bacterial (Pseudomonas cepacia) |
| specific activity ≥300 U/g | specific activity ≥600 U/g | specific activity ≥100 U/g | specific activity ≥900 U/g |
| form powder | form powder | form powder (or beads) | form powder (or beads) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)