安全性情報
SAB4700700
Sigma-Aldrich
IgG2b-FITC Isotype Control murine
clone MPC-11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥48,790
¥48,790
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥48,790
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.42
¥48,790
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
MPC-11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
This mouse IgG2b (kappa) monoclonal antibody (clone MPC-11) reacts with an epitope irrelevant for a variety of resting, activated, live, and fixed human, mouse, and rat tissues.
免疫原
KLH-coupled trinitrophenol
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(pH 7.4、15 mM アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB4700700-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stephen Meek et al.
BMC biology, 20(1), 14-14 (2022-01-15)
Infectious diseases of farmed and wild animals pose a recurrent threat to food security and human health. The macrophage, a key component of the innate immune system, is the first line of defence against many infectious agents and plays a