Merck
F7425
Millipore
抗FLAG® ウサギ宿主抗体
ANTI-FLAG® antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗-ddddk, 抗-dykddddk
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.2 MG
¥75,200
¥75,200
単価¥94,000割引20%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.2 MG
¥75,200
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.32
クローン:
polyclonal
application:
DB
IF
IP
WB CL
化学種の反応性:
all
テクニック:
dot blot: 1-2.5 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 4-8 μg using amino terminal FLAG-BAP fusion protein from E. coli crude lysate
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using 293T cells transfected with a plasmid encoding FLAG-JNK
western blot (chemiluminescent): 1-2.5 μg/mL using an E. coli periplasmic extract expressing an N-terminal FLAG fusion protein
citations:
3023
¥75,200
単価¥94,000割引20%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
all
濃度
~0.8 mg/mL
テクニック
dot blot: 1-2.5 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 4-8 μg using amino terminal FLAG-BAP fusion protein from E. coli crude lysate
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using 293T cells transfected with a plasmid encoding FLAG-JNK
western blot (chemiluminescent): 1-2.5 μg/mL using an E. coli periplasmic extract expressing an N-terminal FLAG fusion protein
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
DYKDDDDK
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
FLAGエピトープは、エンテロキナーゼ切断部位を持った、8アミノ酸タンパク質です。[1][2]
ウサギ抗-FLAGポリクローナルアフィニティ抗体 抗-FLAGは、FLAG 融合タンパク質内のFLAGエピトープを認識します。本抗体は、融合タンパク質のN-末端、Met-N-末端、およびC-末端FLAG融合タンパク質と反応します。
免疫原
FLAG;ペプチド配列DYKDDDDK
アプリケーション
本抗体は、FLAGタグを持った融合タンパク質のN-末端やC-末端に位置するFLAGエピトープを認識し、ドットブロッティング、イムノブロッティング[3][4]、免疫沈降[3]および免疫細胞化学アッセイに使用できます。
製品の詳細につきましては、FLAG®アプリケーションポータルをご覧ください。
生物化学的/生理学的作用
FLAGエピトープは、融合タンパク質のイムノアフィニティ精製において重要な役割を果たします。[1]
物理的形状
0.01M PBS溶液(pH 7.4, 1%BSA, 15mMアジ化ナトリウム含有)です。
調製ノート
免疫ペプチドを結合したカラムアフィニティ-クロマトグラフィ-で精製されています。
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
F7425-.2MG:
F7425-BULK:
F7425-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ryota Sato et al.
Frontiers in microbiology, 10, 1857-1857 (2019-08-29)
The envelope proteins of influenza A virus, hemagglutinin (HA) and neuraminidase (NA), play critical roles in viral entry to host cells and release from the cells, respectively. After protein synthesis, they are transported from the trans-Golgi network (TGN) to the
Makoto Miyazawa et al.
The Journal of biological chemistry, 286(22), 19191-19203 (2011-04-12)
The molecular chaperone prefoldin (PFD) is a complex comprised of six different subunits, PFD1-PFD6, and delivers newly synthesized unfolded proteins to cytosolic chaperonin TRiC/CCT to facilitate the folding of proteins. PFD subunits also have functions different from the function of
Martin S Taylor et al.
The Journal of biological chemistry, 288(45), 32211-32228 (2013-09-21)
Ghrelin O-acyltransferase (GOAT) is a polytopic integral membrane protein required for activation of ghrelin, a secreted metabolism-regulating peptide hormone. Although GOAT is a potential therapeutic target for the treatment of obesity and diabetes and plays a key role in other
Gouji Toyokawa et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 13(10), 887-898 (2011-10-27)
A number of histone methyltransferases have been identified and biochemically characterized, but the pathologic roles of their dysfunction in human diseases like cancer are not well understood. Here, we demonstrate that Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1 (WHSC1) plays important roles in
Dorothee A Vogt et al.
PLoS pathogens, 9(4), e1003302-e1003302 (2013-04-18)
The nonstructural protein NS5A has emerged as a new drug target in antiviral therapies for Hepatitis C Virus (HCV) infection. NS5A is critically involved in viral RNA replication that takes place at newly formed membranes within the endoplasmic reticulum (membranous
関連コンテンツ
タンパク質-RNA、タンパク質-DNA、タンパク質-タンパク質相互作用の検討および関連するアプリケーションのためのタンパク質-核酸相互作用試薬およびリソース。
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
質問
1–9/9 質問  
  1. Can this AB (F7425) used for mouse 30um thick section. mouse will be perfused with 4% PFA and than cryopreserved. thanks
    1 回答
    1. This product has been recommended for use in immunofluorescence and indirect immunofluorescence at 5-10 μg/mL using 293T cells transfected with a plasmid encoding FLAG-JNK. It has not been tested for use in IHC applications. The end-user will need to optimize the assay. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/207/353/f7425dat-ms.pdf
      In general, antibodies work well on 5-15 uM sections, for 30 uM sections, blocking /permeabilization steps and antibody dilution, the incubation time will need to be optimized by end user. Please see the links below to review an alternative anti-Flag antibody that may be more suitable for this application. Note that this product is a mouse monoclonal antibody:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/175/747/f1804bul-ms.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/f1804
      役に立ちましたか?
  2. Is there a recommended isotype control for this antibody?
    1 回答
    1. Any rabbit IgG such as product I5006 would be an appropriate isotype control for this antibody.
      役に立ちましたか?
  3. What are the positive controls that can be used with Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit?
    1 回答
    1. The positive controls that can be used are as follows:Amino-terminal FLAG-BAP fusion protein, Product No. P7582Carboxy-terminal FLAG-BAP fusion protein, Product No. P7457Amino-terminal Met-FLAG-BAP fusion protein, Product No. P5975.
      役に立ちましたか?
  4. How to get rid of background when using Product F7465, ANTI-FLAG® from rabbit,?
    1 回答
    1. To reduce non-specific background on tissue staining, a small amount of Triton X-100 (Product No. X100 or T8787), can be added to the wash buffers and antibody incubation buffers. Try a Triton X-100 concentration of 0.1% to start. Tween 20 (Product No. P5927) can also be used.
      役に立ちましたか?
  5. What is the concentration of Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit?
    1 回答
    1. The concentration is 0.9 mg protein per ml.
      役に立ちましたか?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  7. Is Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit, a monoclonal or polyclonal?
    1 回答
    1. F7425 is a polyclonal antibody from rabbit.
      役に立ちましたか?
  8. Is there any references for the use of Product F7465, ANTI-FLAG® from rabbit, in immunohistochemistry or western blotting?
    1 回答
    1. K. Schafer and T. Braun, Monoclonal Anti-FLAG Antibodies React with a New Isoform of Rat Mg++ Dependent Protein Phosphatase. Biochemical and Biophysical Research Communications, 207, 708.
      役に立ちましたか?
  9. How much Product F7425, ANTI-FLAG® from rabbit, should be used in western blotting and ELISA applications?
    1 回答
    1. For a Western blot from a PAGE run (preferably) under denaturing conditions, a 1:400 dilution of this antibody should be used.  A 1-10 μg/ml concentration should be used when using thie antibody in an ELISA application.
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Nottingham
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    Western blotting
    I HAVE USED THIS ANTIBODY ALOT DURING MY RESEARCH. AND IT HAS WORKED PERFECTLY.
    Googleで翻訳する