Merck
SAB4200236
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗-ラミンA/C マウス宿主抗体
clone 4C11, purified from hybridoma cell culture
別名:
抗-CDCD1, 抗-CDDC, 抗-CMD1A, 抗-CMT2B1, 抗-EMD2, 抗-FPL, 抗-FPLD, 抗-HGPS, 抗-IDC, 抗-LDP1, 抗-LFP, 抗-LGMD1B, 抗-LMN1, 抗-LMNA, 抗-LMNC, 抗-LMNL1, 抗-PRO1, 抗-腎がん抗原NY-REN-32
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥34,400
200 μL
¥91,100
¥34,400
Check Cart for Availability
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1054をお試しください
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥34,400
200 μL
¥91,100
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥34,400
Check Cart for Availability
お客様のターゲット用に防腐剤フリーのリコンビナント抗体を利用できます。ZRB1054をお試しください
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4C11, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~72/63 kDa
交差性
mouse, rat, canine, human, monkey, hamster, bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LMNA(4000)
mouse ... Lmna(16905)
rat ... Lmna(60374)
詳細
ラミンAは、核ラミナの構造タンパク質で、核膜の内側の面の下に存在する中間径フィラメントの網状構造体です。核ラミナの主要な構成要素は、AとBの2つのタイプに分類されるラミンです。AタイプとBタイプのラミンは、どちらもフィラメントへの集合を可能にするα-ヘリックスロッドドメイン、核局在化配列、および核膜ターゲティング用のC末端CAAXボックスイソプレニル化配列を特徴とします。AタイプのラミンAとCは、選択的スプライシングにより生成され、それぞれ664個のアミノ酸と572個のアミノ酸のタンパク質になります。ラミンAとCの最初の566個のアミノ酸は同じです。ラミンAの前駆体であるプレラミンAは、98個の特有のアミノ酸を有し、合成後にそのカルボキシ末端でファルネシル化されます。ファルネシル基を含む最後の18個のアミノ酸は、エンドプロテオリシス開裂により除去され、成熟ラミンAが生成されます。モノクローナル抗ラミンA/C(マウスIgG2aアイソタイプ)は、ヒトラミンAのIgフォールドドメインで免疫化されたBALB/cマウスのマウス骨髄腫細胞と脾細胞の融合により生成したハイブリドーマ4C11に由来します。
特異性
マウスモノクローナルクローン4C11抗ラミンA/C抗体は、ヒト、ラット、マウス、イヌ、ハムスター、サル、およびウシのラミンA/Cを認識します。
免疫原
マウス骨髄腫細胞とヒトラミンAのIgフォールドドメインで免疫化したBALB/cマウス由来脾細胞の融合から得られたハイブリドーマ4C11
アプリケーション
マウスモノクローナルクローン4C11抗ラミンA/C抗体は、イムノブロッティング、免疫沈降、および免疫蛍光などの免疫細胞化学的手法や免疫組織化学的(IHC)手法による検出と定量のためにラミンAやラミンCを標識するのに使用されます。核膜の構造や機能におけるラミンAやラミンCの存在と役割を特定するためのプローブとして使用されます。この抗体は、イムノブロッティング(約72/63 kDa)、免疫沈降、および免疫蛍光などのいくつかの免疫化学的手法において使用される可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
体細胞内で発現するラミンは、クロマチン、核膜孔複合体、LAP 1と2(ラミン関連ポリペプチド)、LBR(ラミンB受容体)およびエメリンなどの核膜の内膜の内在性タンパク質と相互作用します。ラミンAおよびCの変異は、筋ジストロフィー、リポジストロフィー(脂肪異栄養症)、心筋症、ニューロパチーおよび早老症候群(総称してラミノパチーと呼ばれる)および早期老化(Hutchinson-Gilford(ハッチンソン・ギルフォード)早老症候群)などさまざまなまれなヒト疾患に関連しています。ラミンAはアポトーシス中に47 kDaのフラグメントに切断されます。ラミンAの切断は、アポトーシスにおけるクロマチン凝縮と核の分解に不可欠と思われます。
物理的形状
15 mMアジ化ナトリウムを含む0.01 Mリン酸緩衝液生理食塩水溶液(pH 7.4)
免責事項
弊社のカタログまたはその他の製品添付文書に明記されていない限り、弊社の製品は研究専用であり、未承認の商業的用途、体外診断用、生体外・生体内の治療用、あらゆる種類の消費またはヒトや動物への適用を含めるがこれらには制限されないその他のいかなる目的にも使用されるものではありません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200236-BULK:
SAB4200236-25UL:
SAB4200236-200UL:
SAB4200236-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Carolina Gallego Iradi et al.
Scientific reports, 8(1), 4049-4049 (2018-03-08)
To understand how mutations in Matrin 3 (MATR3) cause amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and distal myopathy, we used transcriptome and interactome analysis, coupled with microscopy. Over-expression of wild-type (WT) or F115C mutant MATR3 had little impact on gene expression in
The involvement of the nuclear lamina in human and rodent spermiogenesis: a systematic review
Paci M, et al.
Basic and Clinical Andrology, 28, 7-7 (2018)
Laminopathies; Mutations on single gene and various human genetic diseases
Bmb Reports, 51, 327-327 (2018)
Malgorzata Bienkowska-Haba et al.
PLoS pathogens, 14(3), e1006846-e1006846 (2018-03-02)
Herein, we describe a novel infection model that achieves highly efficient infection of primary keratinocytes with human papillomavirus type 16 (HPV16). This cell culture model does not depend on immortalization and is amenable to extensive genetic analyses. In monolayer cell
Prelamin A processing, accumulation and distribution in normal cells and laminopathy disorders
Casasola A, et al.
Nucleus (Austin, Tex.), 7, 84-102 (2016)