Merck
A7811
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗α-アクチニン (筋節) マウス宿主抗体
clone EA-53, ascites fluid
別名:
アクチニン抗体, サルコメアαアクチニン抗体, サルコメアαアクチニン抗体 - マウス由来モノクローナル抗α-アクチニン(サルコメア)抗体, 抗-1110008F24Rik, 抗-CMD1AA, 抗-MGC107582, 抗-アクチニンα2, 抗ACTN2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
EA-53, monoclonal
分子量
antigen 100 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
mouse, human, frog, pig, feline, chicken, hamster, canine, bovine, fish, snake, rabbit, sheep, goat, rat, lizard
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:800 using human skeletal and cardiac muscle
indirect ELISA: suitable using human and animal muscle tissue
indirect immunofluorescence: suitable using human and animal cultured muscle cells
western blot: 1:2,500 using rat leg muscle
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACTN2(88)
mouse ... Actn2(11472)
rat ... Actn2(291245)
詳細
αα-アクチニン(ACTN2)は、筋細胞だけでなく、非筋細胞にも存在する、100 kDaのアクチン結合タンパク質です。α-アクチニンは、平滑筋では濃密体およびプラークに存在し、一方、通常の骨格筋では筋のサルコメアを定義するZ板に関与しています。ACTN2は、ヒトクロモソームlq42-q43に位置します。αα-アクチニンは、ロッド状のN末ドメインを持っています。
マウスモノクローナル抗α-アクチニン(サルコメア)抗体は、胸腺の筋様細胞を染色します。本抗体は、ヒトおよび動物の筋組織に対して、幅広い反応性を示します。
本抗体は、α骨格筋およびα心筋のアクチニンに特異的です。本抗体は、筋管内の骨格筋の張力繊維におけるZ線および点を標識しますが、非骨格筋要素(例、結合組織、上皮、神経、平滑筋)には反応しません。
マウスモノクローナル抗α-アクチニン(サルコメア)抗体は、胸腺の筋様細胞を染色します。本抗体は、ヒトおよび動物の筋組織に対して、幅広い反応性を示します。αα-アクチニンは、その組織に特徴的な濃密体およびプラークにおいて主に検出されます。抗αアクチニンを用いる多種多様な細胞の免疫蛍光標識により、タンパク質とアクチン含有ストレスファイバー、特に膜結合末端との強力な関連が明らかになります。
モノクローナル抗-α-アクチニン(サルコメア、マウスIgG1アイソタイプ)は、マウスミエローマ細胞と、精製ウサギ骨格筋α-アクチニンで免疫したBALB/cマウス由来脾細胞との融合によって作成した、EA-53ハイブリドーマに由来しています1。アイソタイプは、マウスモノクローナル抗体アイソタイピング試薬(カタログ番号ISO2)を使用して決定します。モノクローナル抗α-アクチニン(サルコメア)は、ELISA、ドットブロット、イムノブロット、免疫組織染色、および免疫細胞染色などのさまざまな免疫化学アッセイにより、サルコメアのα-アクチニンの局在を調べるために使用できます。本抗体は、正常および腫瘍性の培養細胞および組織におけるα-アクチニンの免疫局在、ならびに正常および病理学的状況におけるサルコメアの筋組織化の状態に関する研究に有用です。
特異性
本抗体は、α骨格筋およびα心筋のアクチニンに特異的です。本抗体は、筋管内の骨格筋の張力繊維におけるZ線および点を標識しますが、非骨格筋要素(例、結合組織、上皮、神経、平滑筋)には反応しません。
免疫原
ウサギ骨格のα-アクチニン
アプリケーション
マウスモノクローナル抗α-アクチニン(サルコメア)抗体は、免疫組織化学(1:800)、ELISA、免疫蛍光、、ウエスタンブロット(1:2,500)などのアプリケーションに適しています。
心筋細胞は、Z線を可視化するために、冷メタノール/アセトン混液(1:1)により4°Cで10分間固定化した後、マウスモノクローナル抗-アクチニンで染色されます。
生物化学的/生理学的作用
αα-アクチニンは、アクチンのクロスリンカーとして機能し、細胞の移動を促進します。α-アクチニン遺伝子における変異は、不均一な肥大型心筋症および若年発症型の心房細動の患者に見られます。
物理的形状
保存料として15 mMのアジ化ナトリウムを含む腹水として提供されます。
保管および安定性
-20°Cで保存してください。継続して使用する場合は、2~8°Cで保存し、1ヶ月まで使用できます。長期保存の場合は、アリコートを-20°Cで冷凍してください。凍結融解の繰り返しや、自動霜取り装置のついたフリーザーはお勧めしません。長期保存によって僅かに濁りが生じた場合は、使用前に遠心分離し、溶液を透明にしてください。
免責事項
弊社カタログまたは製品に付随する他社の文書内に別途記述のある場合を除き、弊社の製品は研究のみでの使用を意図したものであり、無許可での市販、in vitro診断、ex vivoまたはin vivoでの治療、あるいは、ヒトまたは動物に対するすべての種類の消費またはアプリケーションを含む、他のいかなる目的にも使用できません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A7811-VAR:
A7811-.2ML:
A7811-.5ML:
A7811-BULK:
A7811-100UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Gao et al.
The Journal of biological chemistry, 272(31), 19401-19407 (1997-08-01)
The properties of cardiac L-type channels have been well characterized electrophysiologically, and many such studies have demonstrated that the channels are regulated by a cAMP-dependent pathway. However, the subunit composition of native cardiac L-type calcium channels has not been completely
Cloning and characterization of two human skeletal muscle alpha-actinin genes located on chromosomes 1 and 11.
Beggs A H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 267(13), 9281-9288 (1992)
MicroRNA-1 and-499 regulate differentiation and proliferation in human-derived cardiomyocyte progenitor cells.
Sluijter J P, et al.
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 30(4), 859-868 (2010)
Tissue-specific expression and α-actinin binding properties of the Z-disc titin: implications for the nature of vertebrate Z-discs1.
Sorimachi H, et al.
Journal of Molecular Biology, 270(5), 688-695 (1997)
Identification and subcellular localization of the subunits of L-type calcium channels and adenylyl cyclase in cardiac myocytes.
Gao T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 272(31), 19401-19407 (1997)
資料
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
動物が本来持っている免疫能力を利用して、特定の分子に結合する抗体を産生することができます。
抗体の構造、クラス、イムノグロブリンの基準値範囲に関する技術情報など、抗体を利用した作業の基礎をご説明します。
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
すべて表示