Merck
T8328
Sigma-Aldrich
抗βチューブリン抗体、マウスモノクローナル マウス宿主抗体
~2.0 mg/mL, clone AA2, purified from hybridoma cell culture
別名:
ベータ・チューブリン抗体シグマ, ベータ・チューブリン抗体シグマ-マウス産生モノクローナル抗β-チューブリン抗体, 抗TUBB抗体, 抗チューブリン、ベータ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
AA2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat, bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~2.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using Neuro-2a cell extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TUBB(203068)
詳細
β-チューブリンは、微小管の主要な構造単位であるチューブリンのサブファミリーに属しています。β-チューブリンの分子量は55 kDaです。β-チューブリンの構造の特徴は、α-ヘリックスに囲まれた2つのβ-シートで構成されるコアを有することです。グアニン・ヌクレオチド結合領域を有するN末端ドメイン、タキソール結合部位を有する中間ドメイン、分子モーター・タンパク質の結合表面を含むC末端ドメインも含みます。ヒトβ-チューブリンは7種類のアイソフォーム(βI (クラスI)、βII (クラスII)、βIII (クラスIII)、βIVa (クラスIVa)、βIVb (クラスIVb)、βV (クラスV)、βVI (クラスVI))で構成されています。
100 kDaのタンパク質であるチューブリンは、2つの類似したポリペプチドαとβのヘテロ二量体としてすべての細胞に存在し、会合して微小管を形成します。モノクローナル抗-β-チューブリン抗体は、増強化学発光によるHRPシグナルの可視化に使用できます。
チューブリンβIII (TUBB3)は微小管の構成要素です。成熟ニューロンで発現します。ヒト染色体16q24上に位置します。
特異性
マウス抗β-チューブリン抗体は、ウシ、ラット、マウスおよびヒトのβチューブリン、タイプI、II、III、およびIVに特異的に反応します。
免疫原
精製ウシ・チューブリン
アプリケーション
マウスで産生されたモノクローナル抗β-チューブリン抗体はウェスタンブロッティングと免疫蛍光染色に使用されています。
モノクローナル抗β-チューブリン抗体(1:5000で希釈)は、哺乳類卵母細胞の免疫蛍光染色での一次抗体として使用できます。免疫細胞染色分析、イムノブロッティング(約50 kD)、免疫組織染色、免疫沈降法など、多くの免疫化学的技法にも使用できます。
抗チューブリンβIII抗体はウェスタンブロッティングに使用されています。
生物化学的/生理学的作用
β-1チューブリンはクラスVIまたはTUBB1とも呼ばれ、血小板産生に極めて重要な役割を担い、免疫性血小板減少症(ITP)のバイオマーカーの有望な候補と考えられます。
B2702ペプチドは、β-チューブリンに結合してナチュラル・キラー(NK)細胞の細胞毒性を阻害するとともに、細胞骨格の組織化とチューブリンのシャペロン様活性を損なう微小管重合に影響を与えます。遺伝子の変異により、滑脳症、厚脳回症、多小脳回奇形などのさまざまな神経細胞移動異常症がもたらされます。
チューブリンβⅢ(TUBB3)のアップレギュレーションは活発な腫瘍の特徴であり、膀胱がんの遺伝的不安定性を示します。染色体分離に関与します。3型先天性外眼筋線維症(CFEOM3)をもつ個体はTUBB3に変異が見られます。βIII-チューブリンは、グルコース代謝を調節することによってグルコース飢餓ストレス・シグナルを変換し、細胞の増殖と非小細胞肺がん細胞の生存を招きます。
チューブリンを介して微小管を適切に組織化することは、核分裂、減数分裂、細胞小器官運動のいくつかの形態、細胞内輸送、鞭毛運動、細胞骨格機能など、いくつかの細胞機能に不可欠です。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mりん酸緩衝生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液。
保管および安定性
連続して使用する際は、2~8°Cで最大1カ月保管します。
それ以上保管するには、作業用アリコート中で-20°Cで凍結します。凍結・解凍を繰り返したり、霜取り不要冷凍庫に保管したりするのは推奨しません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。12時間以内に使用しなかった作業用希釈試料は廃棄しなければなりません。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T8328-100UL:
T8328-BULK:
T8328-25UL:
T8328-200UL:
T8328-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Genome-wide gene amplification during differentiation of neural progenitor cells in vitro.
Fischer U, et al.
PLoS ONE, 7(5), e37422-e37422 (2012)
?III-tubulin overexpression is linked to aggressive tumor features and genetic instability in urinary bladder cancer
Hinsch A, et al.
Human Pathology, 61, 210-220 (2017)
S A Moody et al.
The Journal of comparative neurology, 364(2), 219-230 (1996-01-08)
In mammals, there are seven classes of beta-tubulin genes, one of which, class III, is neuron specific. Using class-specific monoclonal antibodies, class III beta-tubulin protein could not be detected in frog embryos or in adults with either Western blotting or
βIII-Tubulin alters glucose metabolism and stress response signaling to promote cell survival and proliferation in glucose-starved non-small cell lung cancer cells
Parker AL, et al.
Carcinogenesis, 37(8), 787-798 (2016)
The effect of pre-existing maternal obesity on the placental proteome: two-dimensional difference gel electrophoresis coupled with mass spectrometry.
Oliva K, et al.
Journal of Molecular Endocrinology, 48(2), 139-149 (2012)
資料
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.