Merck
SAB2702216
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗Strepタグ マウス宿主抗体
clone GT661, affinity isolated antibody
別名:
Anti Strep Antibody, Anti Strep Antibody - Monoclonal Anti-Strep Tag antibody produced in mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥96,100
¥96,100
出荷可能日2025年4月24日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥96,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥96,100
出荷可能日2025年4月24日詳細
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
GT661, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
1mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1000-10000
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
免疫原
この抗体を生成するために使用される免疫原は、Strep Tagに対応します
アプリケーション
推奨する開始希釈は以下のとおりです:ICC/IF:1:100~1:1000、IP:1:100~1:500、WB:1:1000~1:10000。他のアプリケーションでは試験を実施していません。最適なワーキング希釈は、エンドユーザーが実験的に決める必要があります。
特徴および利点
当社の抗体は安心して使用していただけます。抗体がお客様の用途において機能を発揮しなかった場合には、全額を返金するか、代替品を提供させていただきます。詳しくはこちらをご覧ください。
その他情報
精製:プロテインGにより精製された親和性
物理的形状
リン酸緩衝生理食塩水、防腐剤は一切添加していません。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xingxing Ren et al.
Frontiers in microbiology, 10, 1625-1625 (2019-08-06)
The influenza A virus replicates in a broad range of avian and mammalian species by hijacking cellular factors and processes. Avian influenza A viruses (AIVs) generally propagated poorly in mammalian cells, but some mutants of virus-encoded RNA polymerase components, especially
Binbin Jin et al.
Insect science, 28(6), 1601-1620 (2020-11-13)
Sexual development in insects is regulated by a complicated hierarchical cascade of sex determination. The primary signals are diverse, whereas the central nexus doublesex (dsx) gene is relatively conserved within the pathway. Aedes (Stegomyia) albopictus is an important vector with
Laurita Boff et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-25)
Influenza virus infections represent a major public health issue by causing annual epidemics and occasional pandemics that affect thousands of people worldwide. Vaccination is the main prophylaxis to prevent these epidemics/pandemics, although the effectiveness of licensed vaccines is rather limited
Nenavath Gopal Naik et al.
Microbiology spectrum, 10(5), e0232222-e0232222 (2022-09-30)
Over the last 2 years, several global virus-host interactome studies have been published with SARS-CoV-2 proteins with the purpose of better understanding how specific viral proteins can subvert or utilize different cellular processes to promote viral infection and pathogenesis. However, most
Kasper J Mygind et al.
International journal of molecular sciences, 25(11) (2024-06-19)
Desmoplasia is a common feature of aggressive cancers, driven by a complex interplay of protein production and degradation. Basigin is a type 1 integral membrane receptor secreted in exosomes or released by ectodomain shedding from the cell surface. Given that
質問
  1. Guten Tag, welche ist die Konzentration des Antikörpers? Es ist nur die Menge der Lösung angegeben. Danke und Grüße, AG
    1 回答
    1. As listed in the "Properties" section of the website. The concentration is 1 mg/mL.