スキップする
A9469
モノクローナル抗FLAG® M2抗体-アルカリフォスファターゼ標識 マウス宿主抗体
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
別名:
モノクローナル抗FLAG® M2抗体 マウス宿主抗体, 抗ddddk, 抗dykddddk
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
0.2 mg
在庫from市川市大町368
¥90,800
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥190,000
この商品について
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106514
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
M2, monoclonal
Application:
ELISA (i)
Citations:
54
¥90,800
在庫詳細
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
all
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
isotype
IgG1
immunogen sequence
DYKDDDDK
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ALPL(249)
General description
モノクローナル抗-FLAG® M2-アルカリホスファターゼは、子牛の腸アルカリホスファターゼ(AP)に共有結合した精製IgG 1マウス抗体です。抗体共役は、FLAG®融合たんぱく質に結合し、融合たんぱく質のあらゆる位置(N末端、Met-N末端、C末端、または内部FLAG®ペプチド)でFLAG®エピトープを認識します。
Application
マウスが産生するモノクローナル抗-FLAG® M2-アルカリホスファターゼ抗体は、以下に使用されています。
  • スイートオレンジの葉柄試料の直接組織ブロットイムノアッセイ。[1]
  • デルタオピオイド受容体内在化のスクリーニング。
  • ELISAを用いた無細胞たんぱく質発現のスクリーニング。
この抗体の使用で好成績が得られている用途、ならびに査読を受けた関連論文を以下に示します。
ウエスタンブロッティング(論文1件)
Physical form
トリス緩衝生食液溶液(50%グリセロ-ル, 安定剤, 防腐剤含有)
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
F1804F3165F4049
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
FITC conjugate
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin (Purified IgG1 subclass)
antibody form
purified immunoglobulin
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution (50% glycerol, 10 mM sodium phosphate, and 150 mM NaCl, pH 7.4)
form
buffered aqueous solution (10 mM sodium phosphate, 150 mM NaCl, pH 7.4, containing 0.02% sodium azide)
form
buffered aqueous solution
Still not finding the right product?
製品選択ツール}で選択肢を絞り込んでください。
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)