Merck
11922416001
Roche
抗-His6
from mouse IgG1
別名:
金属錯体アフィニティクロマトグラフィー
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥69,500
¥69,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥69,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
¥69,500
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
lyophilized
包装
pkg of 100 μg
メーカー/製品名
Roche
アイソタイプ
IgG1
保管温度
2-8°C
詳細
抗His6はHis6標識タンパク質に対するモノクローナル抗体です。抗His6は天然および組換えタンパク質の療法の6つ連続したヒスチジン残基のエピトープを特異的に認識します。この 抗体はタンパク質配列においてヒスチジンタグの位置に関わらず天然および変性ヒスチジン標識融合タンパク質と反応します。
特異性
この抗体は天然および組換えタンパク質中の6つ連続したヒスチジン残基(His6)のエピトープを認識します。また、エピトープ-配列位置に関わらず、天然および変性ヒスチジン標識融合タンパク質の両方と反応します。
抗His6は天然および組換えタンパク質中の6つ連続したヒスチジン残基(His6)のエピトープを特異的に認識します。これは、タンパク質配列のヒスチジンタグの場所に関わらずネイティブおよび変性ヒスチジン標識融解タンパク質の両方と反応します。さらに、抗-His6は高い感度で優先的にC-末端His6-エピトープを認識します。抗His6は、用いられる発現システムに関わらずヒスチジン標識タンパク質の特異的かつ高感度の検出を可能とします。
アプリケーション
抗His6は、以下のHis6-標識タンパク質の検出に使われます:
  • 免疫ブロット法(例えば、ドットブロット法およびウエスタンブロット法)[1][2]
  • 免疫沈降法
  • 免疫アッセイ(ELISA)
  • 免疫細胞化学
  • 免疫蛍光法
調製ノート
安定剤:BSA
作業濃度:抱合体の作業濃度は用途および基質によって異なります。
次の濃度はガイドラインと考えてください:
  • ELISA:検出の場合0.1 µg/mL、コーティングの場合1~5 µg/mL
  • 免疫沈降:0.5~5 μg/mL
  • ウエスタンブロット法:0.2~0.5 μg/mL
再構成
1 mlの2回蒸留 (滅菌) 水を100 μg/mlの最終濃度に加えます。
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aniek D van der Woude et al.
Microbial cell factories, 15, 60-60 (2016-04-10)
Erythritol is a polyol that is used in the food and beverage industry. Due to its non-caloric and non-cariogenic properties, the popularity of this sweetener is increasing. Large scale production of erythritol is currently based on conversion of glucose by
Michael Kisiela et al.
The FEBS journal, 285(2), 275-293 (2017-11-21)
The human dehydrogenase/reductase SDR family member 4 (DHRS4) is a tetrameric protein that is involved in the metabolism of several aromatic carbonyl compounds, steroids, and bile acids. The only invertebrate DHRS4 that has been characterized to date is that from
Salvatore Antonio Maria Cubisino et al.
Frontiers in molecular biosciences, 11, 1334819-1334819 (2024-04-12)
COVID-19, the infectious disease caused by the most recently discovered coronavirus SARS- CoV-2, has caused millions of sick people and thousands of deaths all over the world. The viral positive-sense single-stranded RNA encodes 31 proteins among which the spike (S)
Chandrika Canugovi et al.
DNA repair, 9(10), 1080-1089 (2010-08-27)
Mitochondrial transcription factor A (TFAM) is an essential component of mitochondrial nucleoids. TFAM plays an important role in mitochondrial transcription and replication. TFAM has been previously reported to inhibit nucleotide excision repair (NER) in vitro but NER has not yet
Darija Putar et al.
Open biology, 14(1), 230372-230372 (2024-01-24)
RasG is a major regulator of macropinocytosis in Dictyostelium discoideum. Its activity is under the control of an IQGAP-related protein, IqgC, which acts as a RasG-specific GAP (GTPase activating protein). IqgC colocalizes with the active Ras at the macropinosome membrane