Merck
S7900
Sigma-Aldrich
サポニン キラヤ属樹皮由来
Sapogenin content ≥10 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.32
詳細
non-ionic
品質水準
組成
Sapogenin content, ≥10%
テクニック
HPLC: suitable
protein quantification: suitable
硫酸塩灰分
<20%
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
サポニンは天然のステロイド性のグリコシド(テルペン)です。
アプリケーション
キラヤ樹皮由来サポニンの用途:
  • CD4+およびCD8+T細胞の染色
  • トロフォゾイト感染赤血球細胞の溶解
  • 免疫組織化学的を染色
生物化学的/生理学的作用
サポニンはミセル中のコレステロールの低密度リポプロテイン(LDL)画分を可溶化するため、その濃度を低下させます。キラヤ樹皮由来サポニンは食物および飲物の香料として使用されます。このサポニンはin vitroで免疫細胞増殖を増進することが知られています。
サポニンは多くの生物学的および薬理学的活性と関連しています。サポニンは哺乳動物の免疫反応を刺激することが知られています。そのためワクチンアジュバントとして使用されます。サポニンは、抗ウィルス性、抗真菌性、抗腫瘍性、抗炎症性、低血糖性および低コレステロール血症効果を持っています。
i.v.投与により強力な溶血性を発揮します。タンパク質やその他高分子物質の細胞膜透過性を亢進させる界面活性物質です。ワクチンのアジュバントとしても利用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S7900-BULK:
S7900-25G:
S7900-100G:
S7900-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joo Young Park et al.
Journal of hazardous materials, 163(2-3), 761-767 (2008-08-12)
The applicability of microbubble suspension made of saponin as a biodegradation-enhancing carrier where oxygen and pollutant-degraders are limited was studied. The saponin-microbubble suspension was used to deliver phenanthrene-degrading bacteria, inorganic nutrients, and oxygen. Bench-scale study was carried out to determine
Samantha Reiss et al.
PloS one, 12(10), e0186998-e0186998 (2017-10-25)
The identification and study of antigen-specific CD4 T cells, both in peripheral blood and in tissues, is key for a broad range of immunological research, including vaccine responses and infectious diseases. Detection of these cells is hampered by both their
Metabolite profiling of the intraerythrocytic malaria parasite Plasmodium falciparum by (1)H NMR spectroscopy.
Teng R
Nmr in Biomedicine, 22(3), 292-302 (2009)
Effect of testosterone on insulin stimulated IRS1 Ser phosphorylation in primary rat myotubes--a potential model for PCOS-related insulin resistance.
Allemand MC
PLoS ONE, 4(1), e4274-e4274 (2009)
Natalie J Spillman et al.
Molecular and biochemical parasitology, 162(1), 96-99 (2008-08-05)
The intraerythrocytic malaria parasite, Plasmodium falciparum maintains an intracellular pH (pH(i)) of around 7.3. If subjected to an experimentally imposed acidification the parasite extrudes H(+), thereby undergoing a pH(i) recovery. In a recent study, Bennett et al. [Bennett TN, Patel