Merck
G0777
Sigma-Aldrich
ジンセノシド-Rb1 from Panax ginseng (Korean ginseng) root
triterpenoid saponin, ≥98% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥47,800
¥47,800
単価¥68,300割引30%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥47,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H92O23
CAS番号:
分子量:
1109.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥47,800
単価¥68,300割引30%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
由来生物
plant root (Panax ginseng)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤10% water (Karl Fischer)
white to yellow cast
mp
186 - 188  °C ((367 - 370 °F ))
溶解性
methanol: soluble 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CCC(C)(OC1OC(COC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(O)C(O)C1O)C3CCC4(C)C3C(O)CC5C6(C)CCC(OC7OC(CO)C(O)C(O)C7OC8OC(CO)C(O)C(O)C8O)C(C)(C)C6CCC45C
InChI
1S/C54H92O23/c1-23(2)10-9-14-54(8,77-48-44(69)40(65)37(62)29(74-48)22-70-46-42(67)38(63)34(59)26(19-55)71-46)24-11-16-53(7)33(24)25(58)18-31-51(5)15-13-32(50(3,4)30(51)12-17-52(31,53)6)75-49-45(41(66)36(61)28(21-57)73-49)76-47-43(68)39(64)35(60)27(20-56)72-47/h10,24-49,55-69H,9,11-22H2,1-8H3/t24-,25+,26+,27+,28+,29+,30-,31+,32-,33-,34+,35+,36+,37+,38-,39-,40-,41-,42+,43+,44+,45+,46+,47-,48-,49-,51-,52+,53+,54-/m0/s1
InChI Key
GZYPWOGIYAIIPV-JBDTYSNRSA-N
アプリケーション
トリテルペノイドサポニンであるPanax ginsengのジンセノサイド-Rb1は、その作用メカニズム、薬物動態、安全性、有効性を心保護薬として研究するために、高麗人参由来の生理活性分子の研究に使用できます。ジンセノサイド-Rb1は、ジンセノサイド変換活性を持つ酵素の同定と特性評価に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
ニンジンにみられるトリテルペンサポニン。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G0777-5MG:
G0777-VAR:
G0777-BULK:
G0777-5MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chiung-Hung Chang et al.
PloS one, 9(8), e105362-e105362 (2014-08-19)
Salmonella, a common zoonotic pathogen, causes gastroenteritis in both humans and animals. Traditional Chinese Medicine (TCM) has been used to improve gastrointestinal dysfunction and to modify the immune response to inflammation for centuries. This study used six herbal plants and
Yuanyang Zhao et al.
Journal of translational medicine, 13, 174-174 (2015-06-03)
Jiangzhi Capsule is an Australian listed patented traditional Chinese medicine and has been used for management of lipid abnormalities over the past 10 years. To obtain a better understanding regarding Jiangzhi Capsule, the present study investigated the effects and underlying
Chun-Ying Liu et al.
Journal of ginseng research, 39(3), 221-229 (2015-07-23)
Minor ginsenosides, those having low content in ginseng, have higher pharmacological activities. To obtain minor ginsenosides, the biotransformation of American ginseng protopanaxadiol (PPD)-ginsenoside was studied using special ginsenosidase type-I from Aspergillus niger g.848. DEAE (diethylaminoethyl)-cellulose and polyacrylamide gel electrophoresis were
Dan-dan Tian et al.
Acta pharmacologica Sinica, 36(5), 627-643 (2015-04-22)
Tanshinol is an important catechol in the antianginal herb Salvia miltiorrhiza roots (Danshen). This study aimed to characterize tanshinol methylation. Metabolites of tanshinol were analyzed by liquid chromatography/mass spectrometry. Metabolism was assessed in vitro with rat and human enzymes. The