Merck
558255
Millipore
Saponin
A glycoside used to permeabilize cellular membranes. Exhibits hemolytic activity.
別名:
Saponin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.21
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
不純物
≤10% ash
tan
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C(=O)O)O[C@@H]3[C@@](C4[C@@](C5[C@]([C@@]6(C[C@H]([C@]7([C@H]([C@@H](C(CC7C6=CC5)(C)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)OC(=O)C)CO)O)C)(CC4)C)(CC3)C
InChI
1S/C55H86O24/c1-10-23(2)46(71)79-43-44(72-24(3)60)55(22-59)26(17-50(43,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)61)75-49-41(77-48-38(67)36(65)34(63)28(20-57)74-48)39(68)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(66)35(64)33(62)27(1
InChI Key
AXNVHPCVMSNXNP-ZELRDNAQSA-N
詳細
A glycoside used to permeabilize cellular membranes. Exhibits hemolytic activity.
アプリケーション
  • Complete biosynthesis of QS-21 in engineered yeast.: This article reports the successful biosynthesis of QS-21, a potent saponin adjuvant, in engineered yeast. The research highlights the potential for scalable and sustainable production of QS-21, which is crucial for vaccine development and immunotherapy. (Liu et al., 2024).
警告
Toxicity: Harmful (C)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
558255-100GM:
558255-5KG:
558255-GM:
試験成績書(COA)