Merck
P-034
Supelco
Phentermine-d5 hydrochloride
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
Phentermine-d5 hydrochloride solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥34,200
¥34,200
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥34,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D5H10N · HCl
分子量:
190.72
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥34,200
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.NC(Cc1c(c(c(c(c1[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])(C)C
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7H,8,11H2,1-2H3;1H/i3D,4D,5D,6D,7D;
InChI Key
NCAIGTHBQTXTLR-BQAHAFBHSA-N
詳細
Phentermine, a phenethylamine analog, is a stimulant and an appetite suppressant. This drug was a constituent of the withdrawn anti-obesity medication fen-phen. This internal standard is suitable for quantitation of methylphenidate levels in urine, serum or plasma by LC/MS or GC/MS for urine drug testing, clinical toxicology or forensic analysis.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-034-1ML:4548173318059
P-034-CC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)