Merck
S5525
Sigma-Aldrich
SigmaCleanウォーターバストリートメント
bottle of 4 oz
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
詳細
not available in EU; EU alternative Z611662
包装
bottle of 4 oz
利用可能性
not available in EU (EU customers: alternative Z611662)
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
詳細
SigmaCleanウォーターバスの4オンス(または約118.3 mL)ボトルを用いて、約8ガロン(または30.2 L)の水を処理することができます。
これらの手順により、非常に濃縮されたウォーターバス溶液が得られます。S5525は、1ガロンの水に対して0.0025オンスの処理でも効果的です。
ご注意ください:0.0025オンス未満にした場合は、薄過ぎて効果が下がります。
法的情報
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
129.0 °F
引火点(℃)
53.9 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S5525-4OZ:4548173951355
S5525-4OZPW:
S5525-BULK:
試験成績書(COA)