分子量
antigen ~110 kDa
交差性
mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1:50 using mouse NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using mouse NIH/3T3 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Sirt1(93759)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- western blotting
- immunoprecipitation
- antibody microarray
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
S5313-VAR:
S5313-.2ML:
S5313-BULK:
S5313-25UL:
アクティブなフィルタ