Merck
S4172
Sigma-Aldrich
リン酸アンモニウムナトリウム二塩基性 四水和物
BioXtra, ≥99%
別名:
sec-リン酸アンモニウムナトリウム, リン酸水素アンモニウムナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥9,030
1 KG
¥16,800
¥9,030
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥9,030
1 KG
¥16,800
About This Item
化学式:
NaNH4HPO4 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
209.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥9,030
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
グレード
BioPerformance Certified
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99%
不純物
≤0.1% Insoluble matter
溶解性
H2O: 1 M, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES記法
[NH4+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/H3N.Na.H3O4P.4H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;/h1H3;;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q;+1;;;;;/p-1
InChI Key
IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S4172-BULK:
S4172-1KG:
S4172-VAR:
S4172-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Keiko Inami et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 23(13), 3297-3302 (2015-05-16)
N-Nitroso-N-methylurea (NMU) is a potent carcinogen and suspected as a cause of human cancer. In this study, mutagenic NMU was detected by HPLC after the transnitrosation of non-mutagenic N-nitrosoproline (NP) to N-methylurea in the presence of thiourea (TU) under acidic
Toine F H Bovee et al.
Mutation research, 778, 1-10 (2015-05-30)
It has previously been demonstrated by others that acetone extracts of Senecio jacobaea (syn. Jacobaea vulgaris, common or tansy ragwort) test positive in the Salmonella/microsome mutagenicity test (Ames test). Pyrrolizidine alkaloids (PAs) are thought to be responsible for these mutagenic