Merck
S3772
Sigma-Aldrich
血清
別名:
ヒツジ血清
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥5,740
10 ML
¥8,930
¥5,740
出荷予定日2025年3月28日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥5,740
10 ML
¥8,930
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物:
sheep
無菌性:
non-sterile
輸送温度:
dry ice
¥5,740
出荷予定日2025年3月28日
バルクの問い合わせ
由来生物
sheep
品質水準
結合体
unconjugated
無菌性
non-sterile
含みます
preservative
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
ヒツジ血清は、健常なドナー群からプールした製剤です。
アプリケーション
ヒツジ血清は遮断薬[1]として、また免疫測定のコントロール[2]として使用されています。
ヒツジ血清は遮断薬として、また免疫測定のコントロールとして使用できます。ヒツジ血清は、凍結ラット上唇挙筋組織切片の免疫組織化学的検査における非特異的反応性を遮断するためにも使用されています。[3]
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Emilia Evgenieva et al.
Neurorehabilitation and neural repair, 22(6), 754-768 (2008-07-10)
Using the rat facial nerve axotomy model, the authors recently showed that manual stimulation of denervated whiskerpad muscles reduced the posttransectional polyinnervation at the neuromuscular junctions and promoted full recovery of vibrissal whisking. Prompted by implications for rehabilitation therapy, the
A S Popratiloff et al.
The Journal of comparative neurology, 433(3), 364-379 (2001-04-12)
Chewing, swallowing, breathing, and vocalization in mammals require precise coordination of tongue movements with concomitant activities of the mimetic muscles. The neuroanatomic basis for this oro-facial coordination is not yet fully understood. After the stereotaxic microinjection of retrograde and anterograde
Stoyan P Pavlov et al.
Experimental neurology, 211(1), 292-300 (2008-04-03)
We have recently shown in rat that daily manual stimulation (MS) of vibrissal muscles promotes recovery of whisking and reduces polyinnervation of muscle fibers following repair of the facial nerve (facial-facial anastomosis, FFA). Here, we examined whether these positive effects
Fadi Sader et al.
Scientific reports, 9(1), 1144-1144 (2019-02-06)
Axolotls have the amazing ability to regenerate. When compared to humans, axolotls display a very fast wound closure, no scarring and are capable to replace lost appendages perfectly. Understanding the signaling mechanism leading to this perfect healing is a key
S Kiryakova et al.
Experimental neurology, 222(2), 226-234 (2010-01-14)
Recently, we showed that manual stimulation (MS) of denervated vibrissal muscles enhanced functional recovery following facial nerve cut and suture (FFA) by reducing poly-innervation at the neuro-muscular junctions (NMJ). Although the cellular correlates of poly-innervation are established, with terminal Schwann